Merck
SY3H3D67FC29
Synthonix Corporation
Methyl 3,5-dioxohexanoate
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
158.15
Numer MDL:
Iupac Name
methyl 3,5-dioxohexanoate
Inchi Code
1S/C7H10O4/c1-5(8)3-6(9)4-7(10)11-2/h3-4H2,1-2H3
Klucz InChI
JUKCTOHWTHYRPF-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Light yellow to yellow liquid
Product Link
https://synthonix.com/43730.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/43730.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)