Merck
SY3H3D67FBCF
Synthonix Corporation
Methyl 2-cyano-2-methylpropanoate
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
127.14
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
methyl 2-cyano-2-methylpropanoate
Inchi Code
1S/C6H9NO2/c1-6(2,4-7)5(8)9-3/h1-3H3
Klucz InChI
TZPHOIMASXVLQZ-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Refrigerator
Purity
0.97
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Colorless to Yellow Liquid
Product Link
https://synthonix.com/43383.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/43383.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)