Merck
SY3H3D67F4E2
Synthonix Corporation
2-(Iodomethyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
267.9
Numer MDL:
Iupac Name
2-(iodomethyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
Inchi Code
1S/C7H14BIO2/c1-6(2)7(3,4)11-8(5-9)10-6/h5H2,1-4H3
Klucz InChI
UBNNPAYFVZFWPE-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Freezer
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://synthonix.com/43890.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/43890.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)