Merck
SY3H3D67F414
Synthonix Corporation
2-(3-Hydroxyadamantan-1-yl)acetic acid
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
210.27
Numer MDL:
Iupac Name
(3-hydroxy-1-adamantyl)acetic acid
Inchi Code
1S/C12H18O3/c13-10(14)6-11-2-8-1-9(3-11)5-12(15,4-8)7-11/h8-9,15H,1-7H2,(H,13,14)
Klucz InChI
JFMDWSCOQLUOCZ-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Crystal - Powder / Colour: White - Almost white
Product Link
https://synthonix.com/56222.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/56222.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)