Merck
SY3H3D67F35D
Synthonix Corporation
1-(3-Hydroxy-2-nitrophenyl)ethanone
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
181.15
Numer MDL:
Iupac Name
1-(3-hydroxy-2-nitrophenyl)ethanone
Inchi Code
1S/C8H7NO4/c1-5(10)6-3-2-4-7(11)8(6)9(12)13/h2-4,11H,1H3
Klucz InChI
BZNKOXMJWOAKKK-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Refrigerator
Purity
98%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/48522.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/48522.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)