Merck
SY3H3D67E536
Synthonix Corporation
6-Fluoroindole-3-carboxaldehyde
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
163.15
Numer MDL:
Iupac Name
6-fluoro-1H-indole-3-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C9H6FNO/c10-7-1-2-8-6(5-12)4-11-9(8)3-7/h1-5,11H
Klucz InChI
CWCYUOSLRVAKQZ-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Freezer
Purity
98%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Yellow to Orange Solid
Product Link
https://synthonix.com/50950.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/50950.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)