Merck
SY3H3D67E3DB
Synthonix Corporation
4-Fluoro-2-methyl-6-nitroaniline
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
170.14
Numer MDL:
Iupac Name
4-fluoro-2-methyl-6-nitroaniline
Inchi Code
1S/C7H7FN2O2/c1-4-2-5(8)3-6(7(4)9)10(11)12/h2-3H,9H2,1H3
Klucz InChI
RQJZBCXRJPJGGV-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/45667.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/45667.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)