Merck
SY3H3D67DD49
Synthonix Corporation
3-Fluoro-5-iodoaniline
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
237.02
Numer MDL:
Iupac Name
3-fluoro-5-iodoaniline
Inchi Code
1S/C6H5FIN/c7-4-1-5(8)3-6(9)2-4/h1-3H,9H2
Klucz InChI
HTEPMXLKKDKDAQ-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Liquid or semi-solid
Product Link
https://synthonix.com/42591.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/42591.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)