Merck
SY3H3D67D999
Synthonix Corporation
Ethyl 3-(2-bromophenyl)propanoate
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
257.13
Numer MDL:
Iupac Name
ethyl 3-(2-bromophenyl)propanoate
Inchi Code
1S/C11H13BrO2/c1-2-14-11(13)8-7-9-5-3-4-6-10(9)12/h3-6H,2,7-8H2,1H3
Klucz InChI
ZKICRDRBPPOQLM-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://synthonix.com/54669.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/54669.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)