Merck
SY3H3D67D355
Synthonix Corporation
Ethyl 6-bromopyridine-2-carboxylate
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
230.06
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
ethyl 6-bromo-2-pyridinecarboxylate
Inchi Code
1S/C8H8BrNO2/c1-2-12-8(11)6-4-3-5-7(9)10-6/h3-5H,2H2,1H3
Klucz InChI
OONBOXSIWCBAHZ-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Crystal - Powder / Colour: White - Yellow
Product Link
https://synthonix.com/48924.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/48924.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)