Kluczowe dokumenty
SY3H3D67D309
Synthonix Corporation
2-(Ethylthio)aniline
About This Item
Iupac Name
2-(ethylsulfanyl)aniline
Inchi Code
1S/C8H11NS/c1-2-10-8-6-4-3-5-7(8)9/h3-6H,2,9H2,1H3
Klucz InChI
OXFMPJRLJLBBRQ-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Colorless to yellow to red liquid
Product Link
https://synthonix.com/46939.html
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/46939.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)