Merck
SY3H3D67D231
Synthonix Corporation
4-Ethoxypyrimidin-5-amine
Wybierz wielkość
100 MG
449,80 USD
250 MG
642,20 USD
500 MG
1014,00 USD
1 G
1298,70 USD
2.5 G
2546,70 USD
5 G
3768,70 USD
10 G
5588,70 USD
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-74748-100MG
449,80 USD
Dostępność
Wysyłka w ciągu 7 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 MG
449,80 USD
250 MG
642,20 USD
500 MG
1014,00 USD
1 G
1298,70 USD
2.5 G
2546,70 USD
5 G
3768,70 USD
10 G
5588,70 USD
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
139.16
Numer MDL:
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-74748-100MG
449,80 USD
Dostępność
Wysyłka w ciągu 7 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Iupac Name
4-ethoxy-5-pyrimidinamine
Inchi Code
1S/C6H9N3O/c1-2-10-6-5(7)3-8-4-9-6/h3-4H,2,7H2,1H3
Klucz InChI
XFTNFHPBIWZMBN-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid or liquid
Product Link
https://synthonix.com/43347.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/43347.html