Merck
SY3H3D67D192
Synthonix Corporation
Ethyl 3-hydrazinyl-3-oxopropanoate
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
146.15
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
ethyl 3-hydrazino-3-oxopropanoate
Inchi Code
1S/C5H10N2O3/c1-2-10-5(9)3-4(8)7-6/h2-3,6H2,1H3,(H,7,8)
Klucz InChI
HCPOCMMGKBZWSJ-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Freezer
Purity
96%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
solid
Product Link
https://synthonix.com/40373.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/40373.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)