Merck
SY3H3D67C1BB
Synthonix Corporation
4,6-Difluoro-1H-indole-2,3-dione
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
183.11
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
4,6-difluoro-1H-indole-2,3-dione
Inchi Code
1S/C8H3F2NO2/c9-3-1-4(10)6-5(2-3)11-8(13)7(6)12/h1-2H,(H,11,12,13)
Klucz InChI
YIVXDNUTNIKQMY-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown Solid
Product Link
https://synthonix.com/47296.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/47296.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)