Merck
SY3H3D67BB0F
Synthonix Corporation
6-(Difluoromethoxy)pyridin-2-amine
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
160.12
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
6-(difluoromethoxy)pyridin-2-amine
Inchi Code
1S/C6H6F2N2O/c7-6(8)11-5-3-1-2-4(9)10-5/h1-3,6H,(H2,9,10)
Klucz InChI
QMOFLAKXMLKVTC-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Refrigerator
Purity
98%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Colorless to Pale-yellow to Yellow-brown Liquid
Product Link
https://synthonix.com/42806.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/42806.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)