Merck
SY3H3D67B90F
Synthonix Corporation
(2,3-Dimethylbutane-2,3-diyl)dibenzene
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
238.37
Numer MDL:
Iupac Name
(1,1,2-trimethyl-2-phenylpropyl)benzene
Inchi Code
1S/C18H22/c1-17(2,15-11-7-5-8-12-15)18(3,4)16-13-9-6-10-14-16/h5-14H,1-4H3
Klucz InChI
HGTUJZTUQFXBIH-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Powder or Crystals
Product Link
https://synthonix.com/39749.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/39749.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)