Merck
SY3H3D67ADB0
Synthonix Corporation
4-Chloro-7-(trifluoromethoxy)quinazoline
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
248.59
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
4-chloro-7-quinazolinyl trifluoromethyl ether
Inchi Code
1S/C9H4ClF3N2O/c10-8-6-2-1-5(16-9(11,12)13)3-7(6)14-4-15-8/h1-4H
Klucz InChI
YSAWRQYKZHJVDJ-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/50643.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/50643.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)