Merck
SY3H3D67AD5D
Synthonix Corporation
2-Cyclohexylethylamine hydrochloride
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
163.69
Numer MDL:
Iupac Name
2-cyclohexylethanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H17N.ClH/c9-7-6-8-4-2-1-3-5-8;/h8H,1-7,9H2;1H
Klucz InChI
UZNMRHPOSFFDLD-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/49581.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/49581.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)