Merck
SY3H3D67A36D
Synthonix Corporation
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenol
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
196.56
Numer MDL:
Iupac Name
4-chloro-3-(trifluoromethyl)phenol
Inchi Code
1S/C7H4ClF3O/c8-6-2-1-4(12)3-5(6)7(9,10)11/h1-3,12H
Klucz InChI
ZLFPIEUWXNRPNM-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Crystal - Powder - Liquid / Colour: White - Yellow - Red
Product Link
https://synthonix.com/44669.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/44669.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)