Merck
SY3H3D67A359
Synthonix Corporation
3-Chloro-5-fluorobenzoic acid
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
174.56
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
3-chloro-5-fluorobenzoic acid
Inchi Code
1S/C7H4ClFO2/c8-5-1-4(7(10)11)2-6(9)3-5/h1-3H,(H,10,11)
Klucz InChI
QFMRANWPGGSNHS-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
https://synthonix.com/44592.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/44592.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)