Merck
SY3H3D67A2D7
Synthonix Corporation
2-Chloro-5-nitrobenzoylchloride
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
220.01
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
2-chloro-5-nitrobenzoyl chloride
Inchi Code
1S/C7H3Cl2NO3/c8-6-2-1-4(10(12)13)3-5(6)7(9)11/h1-3H
Klucz InChI
OGLKKYALUKXVPQ-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/44161.html
Piktogramy
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/44161.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)