Merck
SY3H3D67A264
Synthonix Corporation
3-Cyclopropyl-1H-pyrazol-5-amine hydrochloride
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
159.62
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
3-cyclopropyl-1H-pyrazol-5-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H9N3.ClH/c7-6-3-5(8-9-6)4-1-2-4;/h3-4H,1-2H2,(H3,7,8,9);1H
Klucz InChI
YWNDZOPEUJWLML-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/43546.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/43546.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)