Merck
SY3H3D67A0E0
Synthonix Corporation
2-Chloro-3-fluoroisonicotinic acid
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
175.55
Numer MDL:
Iupac Name
2-chloro-3-fluoroisonicotinic acid
Inchi Code
1S/C6H3ClFNO2/c7-5-4(8)3(6(10)11)1-2-9-5/h1-2H,(H,10,11)
Klucz InChI
NWNWBLRKHOVSEL-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
solid
Product Link
https://synthonix.com/41941.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/41941.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)