Merck
SY3H3D679EC5
Synthonix Corporation
4-Chloro-5-fluoro-2-methoxypyrimidine
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
162.55
Numer MDL:
Iupac Name
4-chloro-5-fluoro-2-methoxypyrimidine
Inchi Code
1S/C5H4ClFN2O/c1-10-5-8-2-3(7)4(6)9-5/h2H,1H3
Klucz InChI
SGXQCZHNMNMMEG-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/40776.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/40776.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)