Merck
SY3H3D679CDD
Synthonix Corporation
(S)-tert-Butyl 3-(((benzyloxy)carbonyl)amino)piperidine-1-carboxylate
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
334.42
Numer MDL:
Iupac Name
tert-butyl (3S)-3-{[(benzyloxy)carbonyl]amino}-1-piperidinecarboxylate
Inchi Code
1S/C18H26N2O4/c1-18(2,3)24-17(22)20-11-7-10-15(12-20)19-16(21)23-13-14-8-5-4-6-9-14/h4-6,8-9,15H,7,10-13H2,1-3H3,(H,19,21)/t15-/m0/s1
Klucz InChI
DPJNXCVNNCIYKQ-HNNXBMFYSA-N
temp. przechowywania
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
White to off-white powder or crystals
Product Link
https://synthonix.com/59300.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/59300.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)