Merck
SY3H3D679CA4
Synthonix Corporation
5'-Bromo-1,1':3',1''-terphenyl
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
309.21
Numer MDL:
Iupac Name
5'-bromo-1,1':3',1''-terphenyl
Inchi Code
1S/C18H13Br/c19-18-12-16(14-7-3-1-4-8-14)11-17(13-18)15-9-5-2-6-10-15/h1-13H
Klucz InChI
IOPQERQQZZREDR-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Crystal - Powder
Product Link
https://synthonix.com/59153.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/59153.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)