Merck
SY3H3D679C9E
Synthonix Corporation
2-Bromo-9-phenyl-9H-carbazole
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
322.2
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
2-bromo-9-phenyl-9H-carbazole
Inchi Code
1S/C18H12BrN/c19-13-10-11-16-15-8-4-5-9-17(15)20(18(16)12-13)14-6-2-1-3-7-14/h1-12H
Klucz InChI
SOODLDGRGXOSTA-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Crystal - Powder / Colour: White - Gray - Very pale yellow
Product Link
https://synthonix.com/59141.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/59141.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)