Merck
SY3H3D678EF1
Synthonix Corporation
tert-Butyl 4-((methylamino)methyl)piperidine-1-carboxylate
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
228.33
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
tert-butyl 4-[(methylamino)methyl]-1-piperidinecarboxylate
Inchi Code
1S/C12H24N2O2/c1-12(2,3)16-11(15)14-7-5-10(6-8-14)9-13-4/h10,13H,5-9H2,1-4H3
Klucz InChI
FXEYGOYVUJFORB-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Colorless to Pale-yellow to Yellow-brown Liquid
Product Link
https://synthonix.com/56336.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/56336.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)