Merck
SY3H3D678DC1
Synthonix Corporation
1,3-Bis(3-(dimethylamino)propyl)urea
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
230.35
Numer MDL:
Iupac Name
N,N'-bis[3-(dimethylamino)propyl]urea
Inchi Code
1S/C11H26N4O/c1-14(2)9-5-7-12-11(16)13-8-6-10-15(3)4/h5-10H2,1-4H3,(H2,12,13,16)
Klucz InChI
FCQPNTOQFPJCMF-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Colorless Liquid
Product Link
https://synthonix.com/55163.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/55163.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)