Merck
SY3H3D678D5C
Synthonix Corporation
tert-Butyl ((2-(methylsulfonyl)pyrimidin-4-yl)methyl)carbamate
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
287.34
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
tert-butyl ((2-(methylsulfonyl)pyrimidin-4-yl)methyl)carbamate
Inchi Code
1S/C11H17N3O4S/c1-11(2,3)18-10(15)13-7-8-5-6-12-9(14-8)19(4,16)17/h5-6H,7H2,1-4H3,(H,13,15)
Klucz InChI
OETOMMSENCSSKP-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
White to off-white solid
Product Link
https://synthonix.com/54988.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/54988.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)