Merck
SY3H3D67888C
Synthonix Corporation
2-Benzofuranacetic acid
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
176.17
Numer MDL:
Iupac Name
2-(isobenzofuran-1-yl)acetic acid
Inchi Code
1S/C10H8O3/c11-10(12)5-9-8-4-2-1-3-7(8)6-13-9/h1-4,6H,5H2,(H,11,12)
Klucz InChI
XTVSVNDNDFORGK-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Refrigerator
Purity
96%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/53806.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/53806.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)