Merck
SY3H3D6786B3
Synthonix Corporation
1-(3-Bromo-2-methoxyphenyl)ethanone
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
229.07
Numer MDL:
Iupac Name
1-(3-bromo-2-methoxyphenyl)ethanone
Inchi Code
1S/C9H9BrO2/c1-6(11)7-4-3-5-8(10)9(7)12-2/h3-5H,1-2H3
Klucz InChI
IBHCVANJIBGASI-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Liquid / Colour: Colorless - Yellow
Product Link
https://synthonix.com/51905.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/51905.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)