Merck
SY3H3D677E39
Synthonix Corporation
tert-Butyl 2-chloropyrimidine-4-carboxylate
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
214.65
Numer MDL:
Iupac Name
tert-butyl 2-chloropyrimidine-4-carboxylate
Inchi Code
1S/C9H11ClN2O2/c1-9(2,3)14-7(13)6-4-5-11-8(10)12-6/h4-5H,1-3H3
Klucz InChI
DTBOSTXRCSWYRK-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
White to off-white solid
Product Link
https://synthonix.com/49985.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/49985.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)