Merck
SY3H3D677DFC
Synthonix Corporation
4-Bromo-2-methoxy-1-methylbenzene
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
201.06
Numer MDL:
Iupac Name
4-bromo-2-methoxy-1-methylbenzene
Inchi Code
1S/C8H9BrO/c1-6-3-4-7(9)5-8(6)10-2/h3-5H,1-2H3
Klucz InChI
RAQYGVDRDNKTOM-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Colorless to Yellow Liquid
Product Link
https://synthonix.com/49441.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/49441.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)