Merck
SY3H3D677BB7
Synthonix Corporation
5-Bromoisophthalaldehyde
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
213.03
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
5-bromoisophthalaldehyde
Inchi Code
1S/C8H5BrO2/c9-8-2-6(4-10)1-7(3-8)5-11/h1-5H
Klucz InChI
QAQOLRCTTDVBAK-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Refrigerator
Purity
98%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
White to Pale-yellow to Yellow-brown Solid
Product Link
https://synthonix.com/47764.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/47764.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)