Merck
SY3H3D677B80
Synthonix Corporation
2-(2-Bromo-4-fluorophenyl)acetonitrile
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
214.04
Numer MDL:
Iupac Name
(2-bromo-4-fluorophenyl)acetonitrile
Inchi Code
1S/C8H5BrFN/c9-8-5-7(10)2-1-6(8)3-4-11/h1-2,5H,3H2
Klucz InChI
OITVZXQQQFKXIP-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/47683.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/47683.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)