Merck
SY3H3D677B53
Synthonix Corporation
6-Bromophthalazine-1,4-diol
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
241.04
Numer MDL:
Iupac Name
6-bromophthalazine-1,4-diol
Inchi Code
1S/C8H5BrN2O2/c9-4-1-2-5-6(3-4)8(13)11-10-7(5)12/h1-3H,(H,10,12)(H,11,13)
Klucz InChI
UFWQSROUAIPXQJ-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
White to off-white solid
Product Link
https://synthonix.com/47568.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/47568.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)