Merck
SY3H3D6779BF
Synthonix Corporation
(5-Bromo-2-fluorophenyl)methanol
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
205.03
Numer MDL:
Iupac Name
(5-bromo-2-fluorophenyl)methanol
Inchi Code
1S/C7H6BrFO/c8-6-1-2-7(9)5(3-6)4-10/h1-3,10H,4H2
Klucz InChI
UOSBHJFKMGLWGX-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/45571.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/45571.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)