Merck
SY3H3D6774E9
Synthonix Corporation
5-Bromo-1H-benzo[d]imidazole
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
197.03
Numer MDL:
Iupac Name
5-bromo-1H-benzimidazole
Inchi Code
1S/C7H5BrN2/c8-5-1-2-6-7(3-5)10-4-9-6/h1-4H,(H,9,10)
Klucz InChI
GEDVWGDBMPJNEV-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
White to yellow to brown powder or crytals
Product Link
https://synthonix.com/44744.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/44744.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)