Merck
SY3H3D6773FC
Synthonix Corporation
3-Bromo-5-chlorobenzonitrile
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
216.46
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
3-bromo-5-chlorobenzonitrile
Inchi Code
1S/C7H3BrClN/c8-6-1-5(4-10)2-7(9)3-6/h1-3H
Klucz InChI
DRKWKPSNVQVDKZ-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Crystal - Powder / Colour: White - Very pale yellow - Yellow
Product Link
https://synthonix.com/44094.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/44094.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)