Merck
SY3H3D67725A
Synthonix Corporation
2-Bromo-5-fluoronitrobenzene
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
220
Numer MDL:
Iupac Name
1-bromo-4-fluoro-2-nitrobenzene
Inchi Code
1S/C6H3BrFNO2/c7-5-2-1-4(8)3-6(5)9(10)11/h1-3H
Klucz InChI
XRXNWKIKQFEOGO-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/41915.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/41915.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)