Merck
SY3H3D67722F
Synthonix Corporation
1-Bromo-3-fluoro-2-iodobenzene
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
300.9
Numer MDL:
Iupac Name
1-bromo-3-fluoro-2-iodobenzene
Inchi Code
1S/C6H3BrFI/c7-4-2-1-3-5(8)6(4)9/h1-3H
Klucz InChI
FXEGEEUPPGLIIC-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Yellow Solid or Liquid
Product Link
https://synthonix.com/41793.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/41793.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)