Merck
SY3H3D6759DA
Synthonix Corporation
4-Amino-3-methylbenzonitrile
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
132.16
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
4-amino-3-methylbenzonitrile
Inchi Code
1S/C8H8N2/c1-6-4-7(5-9)2-3-8(6)10/h2-4H,10H2,1H3
Klucz InChI
MBZDCUMFFPWLTJ-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Crystal - Powder / Colour: pale yellow - brown - black
Product Link
https://synthonix.com/48784.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/48784.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)