Merck
SY3H3D67588A
Synthonix Corporation
3-Amino-4-chlorobenzonitrile
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
152.58
Numer MDL:
Iupac Name
3-amino-4-chlorobenzonitrile
Inchi Code
1S/C7H5ClN2/c8-6-2-1-5(4-9)3-7(6)10/h1-3H,10H2
Klucz InChI
KRBRYJLBILJHAS-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Crystal - Powder
Product Link
https://synthonix.com/44771.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/44771.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)