Merck
SY3H3D675888
Synthonix Corporation
2-Amino-3-chlorobenzonitrile
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
152.58
Numer MDL:
Iupac Name
2-amino-3-chlorobenzonitrile
Inchi Code
1S/C7H5ClN2/c8-6-3-1-2-5(4-9)7(6)10/h1-3H,10H2
Klucz InChI
FAHVRFGAGJMXHW-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Refrigerator
Purity
98%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
White to yellow to pale-brown solid
Product Link
https://synthonix.com/44769.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/44769.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)