Merck
SY3H3D675880
Synthonix Corporation
2-Amino-6-bromobenzonitrile
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
197.03
Numer MDL:
Iupac Name
2-amino-6-bromobenzonitrile
Inchi Code
1S/C7H5BrN2/c8-6-2-1-3-7(10)5(6)4-9/h1-3H,10H2
Klucz InChI
ZKZYTSGUONPOPF-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/44737.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/44737.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)