Merck
SY3H3D67573E
Synthonix Corporation
3-Amino-5-chloro-2-hydroxypyridine
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
144.56
Numer MDL:
Iupac Name
3-amino-5-chloro-2(1H)-pyridinone
Inchi Code
1S/C5H5ClN2O/c6-3-1-4(7)5(9)8-2-3/h1-2H,7H2,(H,8,9)
Klucz InChI
VXZVNWIPIHJGQJ-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://synthonix.com/40932.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/40932.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)