Merck
SY3H3249F9B5
Synthonix Corporation
3-Methyl-1,4,5,6-tetrahydropyrrolo[3,4-c]pyrazole dihydrochloride
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
196.08
Numer MDL:
Iupac Name
3-methyl-1,4,5,6-tetrahydropyrrolo[3,4-c]pyrazole dihydrochloride
Inchi Code
1S/C6H9N3.2ClH/c1-4-5-2-7-3-6(5)9-8-4;;/h7H,2-3H2,1H3,(H,8,9);2*1H
Klucz InChI
GPBKNVKZBLVSQO-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/7278.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)