Merck
SY3H3249F888
Synthonix Corporation
(3R,4S,5R,6R)-3,4,5-tris[(trimethylsilyl)oxy]-6-{[(trimethylsilyl)oxy]methyl}oxan-2-one
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
466.87
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
(3R,4S,5R,6R)-3,4,5-tris((trimethylsilyl)oxy)-6-(((trimethylsilyl)oxy)methyl)tetrahydro-2H-pyran-2-one
Inchi Code
1S/C18H42O6Si4/c1-25(2,3)20-13-14-15(22-26(4,5)6)16(23-27(7,8)9)17(18(19)21-14)24-28(10,11)12/h14-17H,13H2,1-12H3/t14-,15-,16+,17-/m1/s1
Klucz InChI
VNGTZLYNGGLPIZ-WCXIOVBPSA-N
temp. przechowywania
Refrigerator
Purity
0.97
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Colorless to Pale-yellow to Yellow-brown Sticky Oil to Semi-Solid
Product Link
https://synthonix.com/23043.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/23043.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)