Merck
SY3H3249F880
Synthonix Corporation
Methyl 1-methylpiperidine-4-carboxylate
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
157.21
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
methyl 1-methyl-4-piperidinecarboxylate
Inchi Code
1S/C8H15NO2/c1-9-5-3-7(4-6-9)8(10)11-2/h7H,3-6H2,1-2H3
Klucz InChI
KYAOKPRJTMFBTQ-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://synthonix.com/21735.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/21735.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)